Merck
900843
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
Szinonimák:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
33.05
Beilstein:
1730948
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
grade
reagent grade
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
sűrűség
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)