Fontos dokumentumok
444324
Dichloromethane-d2
99.9 atom % D
Szinonimák:
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.9 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
kiszerelés
ampule of 0.6mL, 0.75mL, 1mL, 5g
glass bottle of 10g, 25g
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
sűrűség
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Javasolt termékek
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.