Merck
677914
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromothiazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3HBr2NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
80-84 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1csc(Br)n1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Building block in a synthesis of Melithiazole C employing a highly (E)-selective cross-metathesis between the derived 4-vinylthiazole and a dienote side-chain.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Julian Gebauer et al.
Organic letters, 9(17), 3425-3427 (2007-07-20)
A short and convergent synthesis of the myxobacterial antibiotic melithiazole C is described featuring a highly E-selective cross-metathesis as the key step.