Merck
259802
Sigma-Aldrich
Sodium benzene-1,3-disulfonate
80%, technical grade
Szinonimák:
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(SO3Na)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.20
Beilstein:
4170805
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
80%
oldhatóság
water: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Contzen et al.
FEMS microbiology letters, 136(1), 45-50 (1996-02-01)
A benzene 1,3-disulfonate degrading mixed bacterial culture was isolated from the River Elbe downstream of Hamburg. The mixed culture was composed of five different bacterial strains. None of these strains grew in axenic culture with benzene 1,3-disulfonate as sole source
Study of Silanolate Groups (= SiO-) in Synthesis of Micelle Templated Silica with Various Condition of Cationic Surfactant.
Badiei A, et al.
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 27(1) (2008)
Issac Torres et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-13)
Organic semiconductor materials composed of π⁻π stacking aromatic compounds have been under intense investigation for their potential uses in flexible electronics and other advanced technologies. Herein we report a new family of seven π⁻π stacking compounds of silver(I) bis-N-(4-pyridyl) benzamide