Merck
123579
Sigma-Aldrich
Benzenesulfinic acid sodium salt
98%
Szinonimák:
Sodium benzenesulfinate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.16
Beilstein:
3598405
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Benzenesulfinic acid sodium salt when treated with alkynylselenonium salts yields (Z)-β-alkoxyvinylsulfones. It undergoes rhodium-catalyzed desulfinative coupling with aldehydes to yield ketones.
Alkalmazás
Benzenesulfinic acid sodium salt has been used in synthesis of sulfones by reaction of organic halides and sodium benzenesulfinate using higher alcohols or diols as solvents.It was also used in the synthesis of aryl sulfones via copper-catalyzed cross-coupling with boronic acids and vinyl sulfones via reaction with vicinal dibromides.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis, 1465-1465 (2007)
Reactions of alkynylselenonium salts with sodium benzenesulfinate.
Kataoka T, et al.
Tetrahedron Letters, 38(10), 1809-1812 (1997)
Sulfones from sodium benzenesulfinate.
Kauffman JM.
Journal of Chemical and Engineering Data, 14(4), 498-499 (1969)
Rhodium-Catalyzed Aerobic Coupling between Aldehydes and Arenesulfinic Acid Salts: A Novel Synthesis of Aryl Ketones.
Rao H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(10), 1701-1706 (2011)
Tetrahedron, 63, 7667-7667 (2007)