Fontos dokumentumok
8.00468
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonic acid
for synthesis
Szinonimák:
Benzenesulfonic acid, Phenylsulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
202-638-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
171 °C/0.13 hPa
mp
43 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
oldhatóság
930 g/L
sűrűség
1.32 g/cm3 at 47 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.3 %
Sulfuric acid: ≤ 0.7 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C