Merck
390267
Sigma-Aldrich
S-Phenyl benzenethiosulfonate
99%
Szinonimák:
Benzenethiosulfonic acid S-phenyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SO2SC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.34
Beilstein:
1530592
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
36-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
disulfide
SMILES string
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)