Merck
422118
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminopropyl)-O′-(2-methoxyethyl)polypropylene glycol
average Mn ~600
Szinonimák:
Jeffamine® M-600, Polypropylene glycol 500 mono-2-aminoethyl mono-2-methoxyethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2O[CH(CH3)CH2O]nCH2CH(NH2)CH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~600
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
hydroxyl
SMILES string
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
InChI
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jeffamine® M-600 is a polyether amine used as a surface modifier for epoxy nanocomposites.
Alkalmazás
O-(2-aminopropyl)-O′-(2-methoxyethyl)polypropylene glycol can be employed as a dispersant in non-aqueous media for colloidal processing of silicon nitride (Si3N4), resulting in a deagglomerated stable Si3N4 suspension. It is also used to synthesize PEMA-g-PPG graft copolymer [poly(ethylene-alt-maleic anhydride)-g- poly(propylene glycol)] for the process of CO2 capture membranes.
Jogi információk
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A novel class of dispersants for colloidal processing of Si3N4 in non-aqueous media
Wang L, et al.
Materials Letters, 40(1), 14-17 (1999)
Room-temperature, one-pot process for CO2 capture membranes based on PEMA-g-PPG graft copolymer
Jung JP, et al.
Chemical Engineering Journal, 313, 1615-1622 (2017)
Investigation on structural, morphological and relaxometric properties of lamellar ZrP modified with long chain amine
Mariano D, et al.
Materials Research, 22, e20180493-e20180493 (2019)