Fontos dokumentumok
144037
1-Pyrenecarboxaldehyde
99%
Szinonimák:
1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde
Teszt
99%
Forma
liquid
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)