Merck
05790585
DL-Kavain
primary reference standard
Szinonimák:
trans-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2H-pyran-2-one, DL-Kawain
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.26
Beilstein:
177877
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
COC1=CC(=O)OC(C1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEAQIWGXBXCYFX-BQYQJAHWSA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
DL-Kavain can be used:
  • In the development of certified reference material solutions for accurate measurement and research applications in phytochemistry Phytochemistry (Aijaz et al., 2024).
  • To understand the modulating effects on the mutagenicity and carcinogenicity induced by doxorubicin were explored, utilizing Drosophila melanogaster as a model(Teixeira da Silva et al., 2021).
  • As a modulator of recombinant human glycine receptors, with potential implications for neurological research and therapeutic benefits(Hegazy et al., 2019).
  • As a potential small molecule inhibitor to combat enterovirus 71, highlighting its antiviral potential in treating viral infections(Li et al., 2017).
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.