Merck
143820
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
99%
Szinonimák:
β-Diisobutylene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH=C(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.21
Beilstein:
1719492
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
83 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
586 °F
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−106.3-−106 °C (lit.)
sűrűség
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h6H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
Piktogramok
FlameEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Butene oligomerization over phosphoric acid: structural characterization of products.
Bekker R and Prinsloo NM.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(22), 10156-10162 (2009)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)