Merck
T78409
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
99%
Szinonimák:
α-Diisobutylene, Diisobutylene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.21
Beilstein:
1098309
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
gőzsűrűség
>3.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
83 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
736 °F
robbanási határérték
4.8 %
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
sűrűség
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
25.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Diisobutylene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B83-B84 (1982-01-01)
Samuel Barak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(7), 3451-3460 (2020-02-06)
Soot emissions in combustion are unwanted consequences of burning hydrocarbon fuels. The presence of soot during and following combustion processes is an indication of incomplete combustion and has several negative consequences including the emission of harmful particulates and increased operational