Merck
684694
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
97%
Méret kiválasztása
250 MG
5 504,00 Ft
5 504,00 Ft
Listaár13 760,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
5 504,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7F3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
5 504,00 Ft
Listaár13 760,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
66-71 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
CC(C)(C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F3O2/c1-4(2,3(9)10)5(6,7)8/h1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)