Fontos dokumentumok
142719
Phenyl benzoate
99%
Szinonimák:
Benzoic acid phenyl ester
Teszt
99%
Forma
solid
bp
298-299 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble (hot)
diethyl ether: slightly soluble
water: insoluble
funkcionális csoport
ester
phenoxy
phenyl
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Phenyl benzoate serves as a precursor that undergoes the intramolecular biaryl coupling reaction to produce the intermediate for the synthesis of (−)-steganone.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.