Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
bp
109-111 °C (lit.)
sűrűség
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
CC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as reagent in the chemical surface functionalization of parylene C
- in the preparation of a poly(ethylene glycol) macroinitiator, required for the atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene
- in the synthesis of (±)-mintlactone
- in the preparation of chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
94.1 °F - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
34.5 °C - DIN 51755 Part 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?