Merck
C110507
Sigma-Aldrich
Cyclooctene oxide
99%
Szinonimák:
9-Oxabicyclo[6.1.0]nonane, Epoxycyclooctane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
Beilstein:
103543
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
55 °C/5 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCC2OC2CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MELPJGOMEMRMPL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bo Tang et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(23), 4375-4382 (2019-10-28)
The efficient chemical conversion of carbon dioxide (CO2 ) into value-added fine chemicals is an intriguing but challenging route in sustainable chemistry. Herein, a hollow-structured bimetallic zeolitic imidazole framework composed of Zn and Co as metal centers (H-ZnCo-ZIF) has been
Yun Wang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(20) (2019-10-12)
Catalyzed organic solvent-free (ep)oxidation were achieved using H3PM12O40 (M = Mo or W) complexes ionically grafted on APTES-functionalized nano-silica beads obtained from straightforward method (APTES = aminopropyltriethoxysilane). Those catalysts have been extensively analyzed through morphological studies (Dynamic Light Scattering (DLS)