Fontos dokumentumok
40252
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
for esterification of fatty acids, ≥95.0% (GC)
Szinonimák:
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
Teszt
≥95.0% (GC)
minőség
for esterification of fatty acids
szín
colorless to yellow
törésmutató
n20/D 1.397-1.401
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
sűrűség
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)