Merck
178535
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
95%
Szinonimák:
1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH[OCH(CH3)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.27
Beilstein:
1901978
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
CC(C)OC(OC(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-7(2)11-9(10(5)6)12-8(3)4/h7-9H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOZZATXWQMOVHL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal was used in the quantification of cocaine and its metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to