Merck
462292
Sigma-Aldrich
N-Benzylethylenediamine
97%
Szinonimák:
2-Benzylaminoethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2NHCH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.54 (lit.)
bp
162 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
NCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACYBVNYNIZTUIL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Benzylethylenediamine participates in the one-pot synthesis of N,N,N′-trisubstituted guanidines. It undergoes condensation with dibenzoylmethane (1,3-diphenyl-1,3-propanedione) in stoichiometric ratio 1:1 to afford the corresponding Schiff monobase.
Alkalmazás
N-Benzylethylenediamine may be used for the synthesis of N-benzyl-N,N′,N′-tris(tert-butyloxycarbonylmethyl)ethylenediamine and 3-benzyl-2-(phenyl-2-sulfonate)-2-imidazoline tetraheptylammonium salt.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nickel (II) Complexes of Dibenzoylmethane and N-benzylethylenediamine, and Their Schiff Monobase.
Gutierrez JA, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 28(3-4), 305-312 (1993)
A new method for the synthesis of tri-tert-butyl diethylenetriaminepentaacetic acid and its derivatives.
Achilefu S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(5), 1562-1565 (2000)
Anthony Weatherwax et al.
Organic letters, 7(16), 3461-3463 (2005-07-29)
Trans-disubstituted beta-lactams show increasing utility and prominence in numerous pharmaceutical applications, making their asymmetric synthesis an attractive goal for chemists. We introduce an anionic, nucleophilic catalyst system that provides an efficient, diastereoselective route to trans-disubstituted beta-lactams, a complement to our
Application of a-chloroaldoxime O-methanesulfonates to one-pot synthesis of N, N', N?-substituted guanidines via Tiemann rearrangement.
Yamamoto Y, et al.
Tetrahedron Letters, 50(42), 5813-5815 (2009)