Fontos dokumentumok
140244
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
99%
Szinonimák:
1,1-Dineopentyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dineopentyloxytrimethylamine
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
InChI
1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?