Merck
290092
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
223-225 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Cc1cc(N)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-6(7)8-3-5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The crystal structure of 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine was elucidated.
Alkalmazás
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine was used in the preparation of matrix mixture required to study new technical developments for the direct tissue analysis of peptides.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R Lemaire et al.
Analytical chemistry, 78(3), 809-819 (2006-02-02)
Direct analysis of tissue by MALDI-MS allows the acquisition of its biomolecular profile while maintaining the integrity of the tissue, giving cellular localization, and avoiding tedious extraction and purification steps. However, direct tissue analysis generally leads to some extent to
I Bryndal et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 952-962 (2012-09-04)
The crystal structures of 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine (I), 2-amino-4-methyl-3,5-dinitropyridine (II) and 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine (III) have been determined. The compounds crystallize in the monoclinic P2(1)/n, triclinic P-1 and monoclinic C2/c space groups, respectively. These structures are stabilized by a combination of N-H···N and N-H···O