Merck
136948
Sigma-Aldrich
5-Nonanone
98%
Szinonimák:
Dibutyl ketone, Valerone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
Beilstein:
1743583
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
sűrűség
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCCCC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
5-Nonanone can be used as a reactant to prepare:
  • 5-nonanketoxime by reacting with hydroxylamine in water.
  • 4-Nitro-2,6-dipropylphenol by treating with a solution of formyl nitroenamine in the presence of a base.
Biokémiai/fiziológiai hatások
5-Nonanone induces clinical neuropathy in rats.
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Possible role of metabolism in 5-nonanone neurotoxicity.
G D DiVincenzo et al.
Neurotoxicology, 3(1), 55-63 (1982-07-01)
Commercial-grade methyl heptyl ketone (5-methyl-2-octanone) neurotoxicity: contribution of 5-nonanone.
J L O'Donoghue et al.
Toxicology and applied pharmacology, 62(2), 307-316 (1982-02-01)
Techno-economic analysis of 5-nonanone production from levulinic acid.
Patel AD, et al.
Chemical Engineering Journal, 160(1), 311-321 (2010)
Development of a general Pd (II)-catalyzed intermolecular hydroalkoxylation reaction of vinylphenols by using a sacrificial alcohol as the hydride source
Zhang Y and Sigman MS
Organic Letters, 8(24), 5557-5560 (2006)
Controlling Selectivity in the Consecutive Reaction Network of Aldoxime Hydrogenation to Primary Amines.
Gebauer-Henke E, et al.
Catalysis Science & Technology, 2, 2539-2548 (2012)