Merck
75712
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate
purum, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCOCOOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
Beilstein:
606350
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőzsűrűség
5.03 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 47 °C)
grade
purum
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
n20/D 1.410
bp
185 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
sűrűség
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hina Zafar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 142, 8-19 (2014-12-10)
A condensation reaction between 1,2-diphenylethane-1,2-dione dihydrazone (DPEDDH) and dimethyl or diethyloxalate in methanol resulted in a novel Schiff base octaazamacrocyclic ligand, (L): (6,7,14,15-tetraoxa-2,3,10,11-tetraphenyl-1,4,5,8,9,12,13,16-octaazacyclohexadecane-1,3,9,11-tetraene). Subsequently metal complexes of the type [MLX2] and [CuL]X2; (M=Mn(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II); X=Cl or NO3)