Fontos dokumentumok
258881
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
97%
Szinonimák:
1,3,4-Thiadiazol-2-amine
Teszt
97%
Forma
powder
mp
188-191 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Nc1nncs1
InChI
1S/C2H3N3S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H,(H2,3,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)