Fontos dokumentumok
130362
Isobutyrophenone
97%
Szinonimák:
2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Isobutyrylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
CC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F
Lobbanási pont (C)
84 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)