Fontos dokumentumok
125512
Cyclopropyl phenyl ketone
97%
Szinonimák:
Benzoylcyclopropane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.553 (lit.)
bp
121-123 °C/15 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
sűrűség
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C(C1CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?