Fontos dokumentumok
124338
Butyrophenone
≥99%
Szinonimák:
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.520 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)