Merck
226750
Sigma-Aldrich
4′-Ethylacetophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5C6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5293 (lit.)
bp
125 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−20.6 °C (lit.)
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NODGRWCMFMEGJH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Ethylacetophenone is one of the attractive components of a carob-peanut extract that elicited a positive behavioral response from Oryzaephilus surinamensis, S. granarius and C. ferrugineus.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)