Fontos dokumentumok
Z564222
FRIO-Temp® digital thermometer
Standard, temperature -50-200 °C
Szinonimák:
laboratory temperature measurement, laboratory thermometer
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.79
material
stainless steel probe
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
HB Instruments B61000-0000
hőmérséklet-mérési tartomány
-50-200 °C
Sz × H
63.5 mm × 95.3 mm
kábel H
150 cm
próba H
125 mm
Általános leírás
Digital thermometers verify sample temperatures in freezers, refrigerators, incubators and ovens.
Accuracy:
±0.5 °C from -20 to 70 °C
±1 °C from -50 to -20 °C and 70 to 150 °C
otherwise ±2 °C
  • On/Off switch
  • Data hold
  • Max/Min memory
  • CE Certified
  • Battery included
Alkalmazás
FRIO-Temp® digital thermometer has been used as a standardized temperature probe to calibrate the WTW probe used for maintaining the water temperature of the fish chamber.
Jogi információk
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)