Teszt
99%
mp
84-85 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H11N/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)16-15/h1-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2b(24410)
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)