Merck
477001
Sigma-Aldrich
2-Hexene (cis+trans)
technical grade, 85%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
969179
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
85%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
bp
67-69 °C (lit.)
sűrűség
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Általános leírás
The product is a mixture of cis- and trans-2-hexene. 1-hexene undergoes isomerization on 6080-mesh ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 zeolite to form cis- and trans-2-hexene as the predominant products.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The catalytic isomerization of 1-hexene on H-ZSM-5 zeolite: The effects of a shape-selective catalyst.
Abbot J, et al.
J. Catal., 92(2), 398-408 (1985)