Fontos dokumentumok
8.41027
Sigma-Aldrich
2-Aminoheptane
for synthesis
Szinonimák:
2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, 1-Methylhexylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H17N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
204-655-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
pH
11.45 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
142-144 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 54 °C
sűrűség
0.768 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
  • Multi-step biocatalytic strategies for chiral amino alcohol synthesis: Discusses the synthesis of various chiral amines including 2-aminoheptane, highlighting its role in creating complex organic molecules (MF Villegas-Torres et al., 2015).
  • Determination of the Dissociation Constants (pKa) of Eight Amines: This research focuses on the pKa values of amines including 2-aminoheptane, which is crucial for understanding its chemical behavior in various environments (VSPV Alluri et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup