Fontos dokumentumok
116157
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
98%
Szinonimák:
2,5-Dibromo-p-xylene
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H2Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.96
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
261 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)c(C)cc1Br
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene has been used in the preparation of 4,4″-diformyl-2′,5′-dimethyl-1,1′.4′,1″-terphenyl. It has also been used in the preparation of 1,4-diformyl-2,5-dimethylbenzene.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Nikolai Kuhnert et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(7), 1157-1170 (2003-08-21)
The synthesis of aromatic dicarboxaldehydes, using dilithiation methodology is described along with their reactivity, in the [3 + 3] cyclocondensation reaction, with (1R,2R)-diaminocyclohexane to give trianglimine macrocycles. The scope and limitations of the cyclocondensation reaction are studied and some comments
Yuxiang Du et al.
Light, science & applications, 9, 151-151 (2020-09-10)
Tuneable microlasers that span the full visible spectrum, particularly red, green, and blue (RGB) colors, are of crucial importance for various optical devices. However, RGB microlasers usually operate in multimode because the mode selection strategy cannot be applied to the
Nikolai Kuhnert et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(10), 1911-1921 (2005-05-13)
The synthesis of aromatic dicarboxaldehydes is described along with their reactivity in the [3 + 3] cyclocondensation reaction with (1R,2R)-diaminocyclohexane to give trianglimine macrocycles. In particular, the scope and limitation of the reaction with regard to complete control of the