Fontos dokumentumok
8.18132
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
Szinonimák:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H19N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
212-199-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
14 hPa ( 39 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
290 °C
hatékonyság
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-59 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 37 °C
oldhatóság
25.9 g/L
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
98.6 °F
Lobbanási pont (C)
37 °C