Fontos dokumentumok
532363
(S)-(−)-1,2-Epoxybutane
98%
Szinonimák:
(2S)-Ethyloxirane
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −10°, neat
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
sűrűség
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBACIKXCRWGCBB-BYPYZUCNSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a starting material to prepare (+)- and (−)-homononactic acids, which are used as intermediates in the total synthesis of a cyclic antibiotic tetranactin.
- To prepare a chiral phosphorus synthon, which is applicable in the synthesis of phytoprostane B1 type I.
- To prepare Eu3+-based precatalysts applicable in the Mukaiyama Aldol reaction in water.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?