Fontos dokumentumok
8.20551
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxybutane
for synthesis
Szinonimák:
1,2-Epoxybutane, Ethyloxirane, 1,2-Butylene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-438-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1005 hPa ( 63 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
370 °C
hatékonyság
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1743 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.7-19 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
63 °C/1013 hPa
mp
-130 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -26 °C
oldhatóság
86.8 g/L
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(C1)CC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Efficient catalysis of CO2 cycloaddition: 1,2-Epoxybutane is utilized in the synthesis of hydroxy-rich covalent organic frameworks, proving effective in catalyzing CO2 cycloaddition. This application supports environmental sustainability efforts through the conversion of carbon dioxide into useful compounds (Pang et al., 2023).
  • Strain-release reagent synthesis: Highlighting its versatility as a chemical intermediate, 1,2-Epoxybutane is used in one-pot syntheses of strain-release reagents from methyl sulfones. This research opens new avenues in synthetic chemistry for creating novel organic compounds efficiently (Jung and Lindsay, 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.831
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup