Merck
A66006
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylthiazole
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
231-232 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES string
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)