Fontos dokumentumok
41610
Dimethyl sulfate
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.7 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
923 °F
szennyeződések
≤0.4% free acid (as H2SO4)
izzítási maradék
≤0.02%
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.387
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 0.26 g/mL, clear, colorless
diethyl ether: 1.3 g/5mL, clear, colorless
sűrűség
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?