Fontos dokumentumok
1286413
USP
Frovatriptan succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Frovatriptan succinate monohydrate, Frovatriptan succinate, R-(+) 3-Methylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole monosuccinate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
frovatriptan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(CCC(O)=O)=O.NC(C(C=C1)=CC2=C1NC3=C2C[C@H](NC)CC3)=O.O
InChI
1S/C14H17N3O.C4H6O4.H2O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13;5-3(6)1-2-4(7)8;/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t9-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUETXFMONOSVJA-KLQYNRQASA-N
Géninformáció
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3