Merck
33622
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
≥99.0% (T)
Szinonimák:
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric Acid Monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H14O8 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.31
Beilstein:
4065263
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −110±3°, c = 5% in ethanol
mp
88-89 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXDIHODZARUBLA-DTPOWOMPSA-N
Általános leírás
(-)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate may be used as a chiral resolving agent for the resolution of racemic bioactive compounds such as (±)-3-(3-hydroxyphenyl)-N-(1-propyl)-piperidine and (±)-2-(5,6-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-imidazoline to isolate the corresponding (-)-enantiomeric forms.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conformationally defined adrenergic agents. 5. Resolution, absolute configuration, and pharmacological characterization of the enantiomers of 2-(5, 6-dihydroxy-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthyl) imidazoline: a potent agonist at. alpha.-adrenoceptors.
DeBernardis JF, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(6), 1011-1017 (1987)
An efficient and inexpensive resolution of the potent dopaminergic substance 3-(3-Hydroxyphenyl)-N-(1-propyl)-piperidine (?)-3-PPP.
Law H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2(10), 989-992 (1991)