Merck
107212
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)4N(F) · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.20
Beilstein:
3916184
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
39-42 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for:
  • Homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism
  • Cross-coupling reactions with alkenylsilanols
  • Fluorination of dichloronitrobenzene
Used as:
  • Reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)