Merck
287768
Sigma-Aldrich
Silicon phthalocyanine dichloride
Dye content ~85 %
Szinonimák:
Dichloro(29H,31H-phthalocyaninato)silicon, Phthalocyaninato-dichlorosilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H16Cl2N8Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
611.51
Beilstein:
600612
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ~85%
λmax
702 nm
SMILES string
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16Cl2N8Si/c33-43(34)41-29-21-13-5-6-14-22(21)31(41)39-27-19-11-3-4-12-20(19)28(36-27)40-32-24-16-8-7-15-23(24)30(42(32)43)38-26-18-10-2-1-9-17(18)25(35-26)37-29/h1-16H/b37-25-,37-29-,38-26-,38-30-,39-27-,39-31-,40-28-,40-32-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NURIJECXIAPSAM-MLODSWNHSA-N
Alkalmazás
Precursor to stacked-ring silicon phthalocyanines.
Egyéb megjegyzések
remainder SiO2
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Journal of the American Chemical Society, 107, 192-192 (1985)