Fontos dokumentumok
8.01600
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline
for synthesis
Szinonimák:
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-393-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
hatékonyság
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp
60-64 °C
térfogatsúly
810 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3