C9407
Collagenase from Clostridium histolyticum
powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Clostridium histolyticum
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥800 units/mg solid
molekulatömeg
68-130 kDa
kiszerelés
pkg of 1 μmol
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.4
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- of pancreatic samples for islets isolation
- of pulmonary artery samples for pulmonary vascular smooth muscle cells (PVSMCs) isolation
- of cartilage samples for chondrocytes isolation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.