COLLDISP-RO
Roche
Collagenase/Dispase®
lyophilized, non-sterile, optimum pH 7.0-8.0
Szinonimák:
collagenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase )
enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>0.1 U/mg lyophilizate, 25 °C (4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as substrate)
specifikus aktivitás
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
kiszerelés
pkg of 100 mg (10269638001)
pkg of 500 mg (11097113001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
technika/technikák
tissue processing: suitable
szín
light yellow to brown
optimális pH
7.0-8.0
oldhatóság
water: soluble
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
sample preparation
idegen aktivitás
proteolytic activities <0.1 U/mg (hemoglobin as the substrate)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Komponensek
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: Approximately 1mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
Enzyme activity:
Collagenase: 0.1 Wünsch U/mg lyophilizate (+25°C, 4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as the substrate)
Dispase®: 0.8 Wünsch U/mg lyophilizate (+37°C, casein as substrate, pH 7.5)
Contaminating proteolytic activities: <0.1U/mg lyophilizate (hemoglobin as the substrate)
Working solution: Preparation of working solution Dissolve enzyme in water to a final concentration of 100mg/mL. Dilute with PBS (Ca2+/Mg2+-free) to a final concentration of 1mg/mL and filter through a sterile 0.2μm membrane filter.
Enzyme concentration of the sterile solution: Collagenase, 0.1U/mL PBS; Dispase®, 0.8U/mL PBS.
Inhibitors:
Collagenase inhibitors: EDTA, EGTA
Collagenase/Dispase is not inhibited by serum.
Storage conditions (working solution): -15 to -25°C
The reconstituted solution is stable at -15 to -25°C.
Note: Store in appropriate aliquots and avoid repeated freezing and thawing!
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Cikkek
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Related Content
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Kollagenáz útmutató.A kollagenázokat, az állati szöveteket összetartó natív kollagént lebontó enzimeket számos mikroorganizmus és számos különböző állati sejt állítja elő.