Fontos dokumentumok
C9263
Collagenase from Clostridium histolyticum
Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥1 FALGPA units/mg solid
>125 CDU/mg solid
molekulatömeg
113-114 kDa
oldhatóság
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.