Poli-L-lizin sejtmegkötési protokoll
A sejtek rögzítése egy felülethez poli-lizin segítségével
A poli-L-lizin a sejtek nem specifikus kötődési faktora, és hasznos a sejtek szilárd szubsztrátokhoz való tapadásának elősegítésére a sejtmembrán negatív töltésű ionjai és a tenyésztési felület közötti elektrosztatikus kölcsönhatás fokozásával. A tenyésztési felületre történő felszívódás után a poli-lizin növeli a pozitív töltésű sejtkötőhelyek számát. Az alábbi protokoll a P4707*, P4832*, P7280, P6407, P7405, P9155, P6282 és P5899 termékszámúakra vonatkozik.
Az optimális feltételeket minden sejtvonal és alkalmazás esetében meg kell határozni.
- Adjon 50 ml steril szövettenyésztési minőségű vizet 5 mg poli-lizinhez.
- Aseptikusan vonja be a tenyésztési felületet 1,0 ml/25 cm22 (csak). Óvatosan ringassa, hogy biztosítsa a tenyésztési felület egyenletes bevonatát.
- 5 perc elteltével szívással távolítsa el az oldatot, és alaposan öblítse le a felületet steril szövettenyésztési minőségű vízzel.
- A sejtek és a táptalaj bevezetése előtt legalább 2 órán át hagyja száradni.
*JEGYZET: Az 1. lépés nem szükséges a poli-lizin oldatok (P4707 és P4832) esetében.