Merck
Kezdőlap3D sejtkultúraZselatin bevonat protokoll
Zselatin bevonatolási protokoll sejtkultúrához
A zselatin a kollagén molekuláris származéka, amelyet a szarvasmarha bőréből származó kollagén lúgos emésztéséből szintetizálnak. A zselatin hidrokolloid és gazdag glicinben, prolinban és hidroxiprolinban, ami szerkezeti stabilitást kölcsönöz. A zselatin ideális sejtmegkötő szubsztrátumot kínál a sejttenyésztéshez. Az optimális koncentráció a sejttípustól és a kutatási céltól függ.
Fontos megjegyzések a zselatinbevonat előtt
  • Gondoskodjon arról, hogy a sejtek egészségesek és megfelelő számúak legyenek.
  • A zselatinoldatoknak 37 °C-on teljesen el kell cseppfolyósodniuk a bevonás előtt.
  • A zselatinoldatok 4 - 8 °C-on korlátlan ideig tárolhatók; a magasabb hőmérséklet hidrolízist és integritásvesztést okoz.
  • A tipikus felületi fedési koncentráció 100 - 200 µg/cm2. A felületi fedettségi koncentráció a tenyésztett sejtektől függően eltérő lehet. A kötődés optimális körülményeit minden egyes sejtvonal és alkalmazás esetében meg kell határozni.
  • Ne szárítsa túl a bevonás után, mivel ez megbontja a zselatin szerkezetét és befolyásolja a sejtek kötődését.
Zselatin bevonási protokoll sejtkultúrához
  1. Készítsen 2%-os (w/v) oldatot a zselatin szövetkultúra minőségű vízben történő feloldásával.
  2. Szterilizálja 121 °C-on, 15 psi nyomáson 30 percig tartó autoklávozással.
  3. Kenjük be a tenyészet felületét 5-10 µl zselatinoldattal/cm2 (azt. 100-200 µg/cm2).
  4. A sejtek és a táptalaj bevezetése előtt legalább 2 órát hagyja száradni.
  5. Alternatívaként zselatinoldat (G1393 termékszám) használható a tenyésztőedények közvetlen bevonására.
.
1. táblázat.Zselatinok a sejtek rögzítéséhez.
Gyakori kérdések a kultúredények zselatinnal történő bevonásával kapcsolatban
  • Milyen tisztaságúak a zselatinkészítmények?
    A fibronectinoldatok tisztaságát nem határozzuk meg. Minden fibronectinporunk 70-90%-os tisztaságú.
  • Melyik a legjobb oldószer a zselatinporok hígításához?
    A zselatin hígításához alkalmas oldószereket az 1. táblázat tartalmazza.
  • Meddig tárolható a zselatin?
    A zselatinoldatok 2-8 °C-on korlátlan ideig tárolhatók. A zselatinnal bevont lemezek 2-8 °C-on legfeljebb 4 hétig tárolhatók, feltéve, hogy jól lezárják őket a szennyeződés és/vagy a zselatin túlzott kiszáradásának megakadályozása érdekében. Ne használja a terméket, ha a bevont anyag felületén elszíneződések vagy repedések jelennek meg.
  • Mi a Bloom-szám jelentősége a zselatinok esetében?
    A Bloom-számot Oscar T. Bloom vezette be, és a zselatinfilm merevségét jelzi. Először a Bloom-zselométerrel mérték meg egy ellenőrzött eljárással a zselatinfilm merevségének mérésére. A magasabb szám merevebb terméket jelez. A Bloom szám/Bloom szilárdság segít a megfelelő zselatin termék kiválasztásában az Ön alkalmazásaihoz.