Saltar a
K1884
S-(+)-Ketamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
274.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN[C@@]1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
VCMGMSHEPQENPE-ZOWNYOTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective NMDA glutamate receptor antagonist.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
K2753K113K4138
form
powder
form
solid
form
solution
form
aqueous solution
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)