Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Form:
solution
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2.CNC3(CCCCC3=O)c4ccccc4Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.C12H16N2S.2ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);2*1H
InChI key
IYJHJWJNWIPQFJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
This is a solution of ketamine hydrochloride, an NMDA receptor antagonist, and xylazine hydrochloride, an α2- adrenergic receptor agonist.
Other Notes
Telephone orders are not accepted for this product.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
- Ketamine hydrochloride 80 mg/mL
- Xylazine hydrochloride 12 mg/mL
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?